Learn More
BUCHI MPLC-Säule aus Glas
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
460 mm
Durchmesser (metrisch):
42 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 42 mm |
| Länge (metrisch) | 230 mm |
| Stationäre Phase | Sepacore™ C-690 |
| Säulentyp | Sepacore™ C-690 MPLC Glass |
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | MPLC Glass Column |