Learn More
BUCHI C-690 Säulen aus Glas
Marke: BUCHI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg
Spezifikation
26 mm | |
230 mm | |
Borosilikatglas |
Präparative Trennungen anhand der C-600 Sepacore™ Linie von Chromatographie-Separatoren | |
580 psi | |
Glassäule |