Learn More
BUCHI C-690 Säulen aus Glas
Marke:  BUCHI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12769485
  • 2095.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
70 mm
460 mm
Borosilikatglas
Präparative Trennungen anhand der C-600 Sepacore™ Linie von Chromatographie-Separatoren
218 psi
Glassäule