Learn More
BUCHI Kalibrier- und Verifikationsstandards für BUCHI Schmelzpunktgeräte
Artikelnummer. 12736400 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
IQ/OQ-Protokoll
Kalibrationsset
Verifikationskit
Zur Verwendung mit (Geräte):
BUCHI Schmelzpunktinstrument
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12736400 IQ/OQ-Protokoll BUCHI Schmelzpunktinstrument 1 Stück
12053303 Kalibrationsset BUCHI Schmelzpunktinstrument 1 Stück
12063303 Verifikationskit BUCHI Schmelzpunktinstrument 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12736400 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11055004
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie die integrierte Firmware und Software Ihres Schmelzpunktmessgeräts, um Ihr Gerät jederzeit zu kalibrieren und zu überprüfen.
Nutzen Sie die integrierte Firmware und Software auf Ihrem Gerät. BUCHI Schmelzpunktmessgerät zur Kalibrierung und Überprüfung Ihres Instruments jederzeit.
  • Umfassende IQ/OQ-Verfahren einschließlich zertifizierter Kalibrier- und Verifizierungssubstanzen für GLP/GMP-Labore
  • Kalibrierungen und Überprüfungen nach Anleitung sorgen für einfache und zuverlässige Ergebnisse
  • Gewährleistet die Einhaltung des Temperaturbereichs °von 10 °C bis 400 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp IQ/OQ-Protokoll
Zur Verwendung mit (Geräte) BUCHI Schmelzpunktinstrument
Enthält Instrument logbook, IQ/OQ documentation, OQ label, calibration and verification M-565m, 100 melting point capillaries