Learn More
BUCHI Kalibrier- und Verifikationsstandards für BUCHI Schmelzpunktgeräte
Alle ansehen Buchi ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Vanillin, Koffein, Phenacetin
Nutzen Sie die integrierte Firmware und Software auf Ihrem Gerät. BUCHI Schmelzpunktmessgerät zur Kalibrierung und Überprüfung Ihres Instruments jederzeit.
- Umfassende IQ/OQ-Verfahren einschließlich zertifizierter Kalibrier- und Verifizierungssubstanzen für GLP/GMP-Labore
- Kalibrierungen und Überprüfungen nach Anleitung sorgen für einfache und zuverlässige Ergebnisse
- Gewährleistet die Einhaltung des Temperaturbereichs °von 10 °C bis 400 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kalibrier-Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Buchi B-540/545 Schmelzpunktgerät |
| Enthält | Vanillin, Koffein, Phenacetin |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buchi B-540 melting point calibration kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: vanillin, caffeine,phenacetin