Learn More
BUCHI Syncore™ Glasröhrchen-Set
Marke:  BUCHI 038557
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.94000kg
Artikelnummer. 12896703
  • 760.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Graduiertes Glasröhrchen; Residualvolumen 0,3 ml
0 bis 600rpm
250 ml