Learn More
BUCHI Zwei-Wege-Ventile
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Rotavapor™ R-220
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 9/100 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2,4 mm |
| Zur Verwendung mit | Rotavapor™ R-220 |
| Typ | 2-Wege-Ventil |
| Spannung | 24 V |