Learn More
Budesonide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481086
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481086 200 mg 200 Milligramm
16446236 100 mg -
16441676 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481086 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13580
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Budesonide, an inhaled glucocortical steroid, is an orally active glucocorticoid receptor agonist. Budesonide decreases the size of lung tumors, reverses DNA hypomethylation and modulates mRNA expression of genes. Budesonide is an anti-inflammatory agent used for asthma.
Budesonide, an inhaled glucocortical steroid, is an orally active glucocorticoid receptor agonist. Budesonide decreases the size of lung tumors, reverses DNA hypomethylation and modulates mRNA expression of genes. Budesonide is an anti-inflammatory agent used for asthma.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Budesonide
CAS 51333-22-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H34O6
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 215 mg/mL (499.38 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C=C[C@@]12C)C=C1CC[C@@]([C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]34C)([H])[C@]3([H])C[C@]5([H])[C@@]4(C(CO)=O)OC(CCC)O5
Molekulargewicht (g/mol) 430.53
Formelmasse 430.53
Reinheit (%) 98.33%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism