Learn More
Witeg™ Büchner-Filtertrichter
Für den Einsatz in allgemeinen Filtrationsanwendungen im Labor.
31.40 € - 48.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration |
Länge (metrisch) Stiel | 10 mm |
Produkttyp | Buechner Filtertrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11857810
|
Witeg™
2 367 053 |
50 ml | Gehäuse P3 |
31.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11877810
|
Witeg™
2 367 073 |
75 ml | Gehäuse P3 |
35.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11887810
|
Witeg™
2 367 074 |
75 ml | Gehäuse P4 |
48.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Mit verschiedenen Volumina lieferbar
- Verschiedene Scheibengrößen und Stiellängen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Filtration | |
10 mm | |
Buechner Filtertrichter |