Learn More
MedChemExpress Bufalin
Artikelnummer. 16431568
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16431568 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431568 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0877
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bufalin is an active component isolated from Chan Su, acts as a potent Na+/K+-ATPase inhibitor, binds to the subunit α1, α2 and α3, with Kd of 42.5, 45 and 40 nM, respectively. Anti-cancer activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 386.52 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 465-21-4
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.02%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (258.72 mM∣Need ultrasonic)
Ziel Na+/K+ ATPase
Menge 5 mg