Learn More
Fisherbrand™ BUFFER RECIRCULATION PORTS FORHORIZONTAL UNIT
Zubehör für Maxi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Dient zur Verstärkung von Ionen
- Lässt sich zur Pufferumwälzung während der Elektrophorese an die Peristaltikpumpe anschließen.
- Erhält den Puffer-pH-Wert aufrecht.
- Verhindert die Bildung ionischer Gradienten
Spezifikation
Horizontale Gelelektrophoreseeinheit Maxi | |
Anschluss für Pufferumwälzung | |
Zwei | |
1/Pckg. |