Learn More
Pufferlösung, pH 10, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 258600025
Weitere Details : CAS : 00-00-0 Netto-Gewicht : 2.55000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-PufferSpezifikation
Buffer solution pH 10 | |
1332-57-6,144-55-8,7732-18-5 | |
Flüssig | |
Kunststoffflasche |
Farblos | |
9.98 to 10.02 (20°C) | |
2.5 L | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer solution pH 10, Carbonate buffer
RUO – Nur für Forschungszwecke