Learn More
Pufferlösung pH 11, Thermo Scientific Chemicals Specpure™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042424.K2
Weitere Details : CAS : 1336-21-6 Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11394588
  • 42.60 € / 1 Liter
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Buffer solution (pH 11) is used as a means of keeping pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Buffer solution
Farblos
Flüssig
H5NO
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumhydroxid
14923
1336-21-6
1.004-1.005g/cm3 at 20°C
1 L
Odorless
Miscible with water.
N.O
35.05
CHEBI:18219
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation