Learn More
Pufferlösung pH-Wert: 4.0, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Spezifikation
pH | 4 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1000 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | Zitronensäure/Natrium, Hydroxyd/Natriumchlorid |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution - pH 4.00 @ 20°C (Citric Acid/ Sodium Chloride/ Sodium Hydroxide ) (SOL 004)
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.