Learn More
Pufferlösung, pH 7, Baker Analyzed, Gelb, J.T. Baker™
Marke: JT Baker 5656-01
69.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Spezifikation
Puffer, pH7-Referenz-Standardlösung | |
Flüssig | |
0 °C (32 °F) |
Gelb | |
500 ml | |
Poly |