Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 9.00 (+/-0.01 bei 25 °C), farblos, Specpure™, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042421.K7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11334588
  • 78.60 € / 4 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Buffer solution (pH 9) is used as a means of keeping the pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing. It is also used in chemical analysis and in calibration of pH meters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Buffer solution, pH 9.00 (±0.01 at 25°C)
4 L
Specpure™
Flüssig
NIST Traceable
MFCD00147253
Miscible with water
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation