Learn More
Pufferlösung pH7.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
13.69 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
13.69 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
13.69 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
20.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
20.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
13.69 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
13.69 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
20.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
20.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Beschreibung
Pufferlösung pH-Wert 7,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für Messungen des pH-Wertes
Gebrauchsfertig für pH-Messungen.
Jede Lösung lässt sich leicht anhand ihrer Farbe identifizieren, wodurch Zeit gespart und Fehler reduziert werden.
Unsere Pufferlösungen sind hochwertige und zuverlässige Produkte, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
Jede Lösung lässt sich leicht anhand ihrer Farbe identifizieren, wodurch Zeit gespart und Fehler reduziert werden.
Unsere Pufferlösungen sind hochwertige und zuverlässige Produkte, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
- Standard- und farbcodierte Pufferlösungen
- Hergestellt für Toleranzen von ±0.02 pH-Einheiten
- Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
- Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
- Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (bezieht sich auf die Mengen 1 l, 2.5 l und 5 l)
- Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
- Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 7 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 mL |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |