Learn More
Macherey-Nagel™ Pufferlösungen für NucleoMag™ 96 Blut
Zusätzliche Pufferlösungen (z. B. Lysepuffer MB1, Bindungspuffer MB2, Elutionspuffer MB6) für die auf magnetischen Beads basierende Isolierung reiner DNA aus Vollblutproben mit dem NucleoMag™ 96 Blut-Kit.
Marke: Macherey-Nagel™ 744851.80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Farblos | |
Ethanol; Natriumperchlorat; Wasser | |
100 mL | |
Alkoholisch | |
Flüssigkeit | |
Bindungspuffer MB2 |
NucleoMag™ 96 Blood | |
5,0 bis 6,0 | |
64-17-5 | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Schnelle Isolierung genomischer DNA aus Vollblut |