Learn More
MedChemExpress Bufotalin
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 444.56 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 471-95-4 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.46% |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.35 mM) |
| Ziel | Apoptosis∣Reactive Oxygen Species |
| Menge | 5 mg |