Learn More
Deutsch Neumann™ The Flip™ Sicherheitspipettenfüller
Reduziert das Risiko beim Pipettieren von toxischen, korrosiven, bakteriell kontaminierten oder schlecht riechenden Flüssigkeiten. Die Deutsch Neumann™ The Flip™ Sicherheitspipettenfüller sind aus Naturkautschuk gefertigt.
Marke: Deutsch Neumann™ 3544450
2.04 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Nur zwei Bedienungspunkte
- Über das neue automatische Ventil evakuieren
- Das einhändige Design ist die einfachste verfügbare Sicherheitspipette
- Es besteht die Möglichkeit zur Reinigung der Innenseite des Kolbens durch Entfernen des patentierten Ventils und Ausspülen