Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Anschlüsse der Stirnwand
Ermöglicht Verbindungen mit geringem Totvolumen für eine optimale Chromatographie.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 101340
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Geringes Totvolumen
- Hochtemperaturanwendungen
- Leckfreie Anschlüsse
Spezifikation
Anschluss der Stirnwand für Schläuche mit 1/16 Zoll x 1/16 Zoll Außendurchmesser | |
Größe: 1/16 x 1/16 Zoll | |
Edelstahl |