Learn More
Pinnacle Brush™ Borsten von Bürettenbürsten
Artikelnummer. 12801944
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
510 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 ml Bürette
100-ml-Bürette
25 ml-Bürette
50 ml-Bürette
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Borste Zur Verwendung mit (Geräte)
12801944 510 mm 13 mm 10 ml Bürette
10386824 610 mm 16 mm 25 ml-Bürette
12811944 610 mm 16 mm 25 ml-Bürette
12338328 760 mm 19 mm 50 ml-Bürette
12348328 915 mm 25 mm 100-ml-Bürette
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12801944 Lieferant Pinnacle Brush™ Lieferanten-Nr. T401
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Büretten und anderen Instrumenten mit schwer zugänglichen Teilen. Pinnacle Brush™ Büretten-Bürsten werden in Packungen mit 10 Stück geliefert.
  • Auf verzinkten Stahldrahtgriffen
  • Erhältlich für eine Reihe von Bürettengrößen und Reinigungsköpfe-Durchmessern
Spezifikation
Produkttyp Bürettenbürste
Borstenmaterial Faser
Griffmaterial Metall
Durchmesser (metrisch) 1.6 cm
Durchmesser (metrisch) Borste 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 ml Bürette
Länge (metrisch) 510 mm
Länge (metrisch) Bürste 8.5 cm
Länge (metrisch) Griff 43.5 cm
Menge 10 Packungen
Größe Bürstenumfang: 5 cm