Learn More
Pinnacle Brush™ Borsten von Bürettenbürsten
Artikelnummer. 12811944
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
510 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 ml Bürette
100-ml-Bürette
25 ml-Bürette
50 ml-Bürette
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Borste Zur Verwendung mit (Geräte)
12811944 610 mm 16 mm 25 ml-Bürette
10386824 610 mm 16 mm 25 ml-Bürette
12801944 510 mm 13 mm 10 ml Bürette
12338328 760 mm 19 mm 50 ml-Bürette
12348328 915 mm 25 mm 100-ml-Bürette
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12811944 Lieferant Pinnacle Brush™ Lieferanten-Nr. T402
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Büretten und anderen Instrumenten mit schwer zugänglichen Teilen. Pinnacle Brush™ Büretten-Bürsten werden in Packungen mit 10 Stück geliefert.
  • Auf verzinkten Stahldrahtgriffen
  • Erhältlich für eine Reihe von Bürettengrößen und Reinigungsköpfe-Durchmessern
Spezifikation
Produkttyp Bürettenbürste
Borstenmaterial Faser
Griffmaterial Metall
Durchmesser (metrisch) 1.9 cm
Durchmesser (metrisch) Borste 16 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 ml-Bürette
Länge (metrisch) 610 mm
Länge (metrisch) Bürste 10 cm
Länge (metrisch) Griff 52 cm
Menge 10 Packung
Größe Bürstenumfang: 6 cm