missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Business Lady 3920 Schuhe
Bequem mit glattem Lederobermaterial. Antistatisch.
85.56 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Glattleder, Bllacklip |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15691208
|
Abeba™
3920/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15601218
|
Abeba™
3920/37 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15611218
|
Abeba™
3920/38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15621218
|
Abeba™
3920/39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15631218
|
Abeba™
3920/40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15641218
|
Abeba™
3920/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15651218
|
Abeba™
3920/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste Außensohle
- Integriertes Fußbett
- Desinfizierte,
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Spannbereich mit elastischem Band
- Absatz 40 mm
Spezifikation
Glattleder, Bllacklip | |
Mikrofaser | |
Rutschfest |
Schwarz | |
Leder | |
3920 |