Learn More
Busulfan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462109
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16462109 1 g
16430848 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462109 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0245
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Busulfan is a potent alkylator with selective immunosuppressive effect on bone marrow.
Busulfan is a potent alkylator with selective immunosuppressive effect on bone marrow.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Busulfan
CAS 55-98-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H14O6S2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (203.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CS(=O)(OCCCCOS(C)(=O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 246.3
Formelmasse 246.3
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease