Learn More
Butenafine Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481669
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481669 1 g 1 Gramm
16451846 500 mg 500 Milligramm
16449827 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481669 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17396
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butenafine Hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 101827-46-7
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H28ClN
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym KP363 Hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (70.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 353.93
Formelmasse 353.93
Reinheit (%) 99.96%
Güte Research