Learn More
Butyl 4-methylbenzenesulfonate, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31447205
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31447205 100 g
31444757 25 g
31437860 5 g
31446202 500 g
31433899 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31447205 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD149493100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl 4-methylbenzenesulfonate
CAS 778-28-9
Summenformel C11H16O3S
MDL-Nummer MFCD00027203
Menge 100 g
SMILES CC1=CC=C(S(=O)(OCCCC)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 228.31
Reinheit (%) 96%