Learn More
Butylbenzoat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10319260 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10319260 5 g Glasflasche 5 Gramm
10247700 250 g Glasflasche 250 Gramm
10309260 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10319260 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296400050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 136-60-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-60-7
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00009439
InChI-Schlüssel XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
PubChem CID 8698
IUPAC-Name Butylbenzoat
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl benzoate
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt -22°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 250°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COO(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4960 to 1.498
Menge 5 g
Merck Index 15, 1554
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit