Learn More
Butyliertes Hydroxyanisol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665282 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10665282 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10551291 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10648324 2.5 kg Kunststoffflasche -
3 options
Artikelnummer. 10665282
Marke: Thermo Scientific Acros 235235000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25013-16-5
Summenformel C11H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.24
MDL-Nummer MFCD01779059
InChI-Schlüssel MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Butylated hydroxyanisole
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt 48°C to 55°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 268°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Merck Index 15,1549
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,propylene glycol,,chlorogorm,ether and acetone,slightly soluble in benzene
Formelmasse 180.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Crystalline Flocken oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Butylated hydroxyanisole
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.