Learn More
Butylparaben, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411118
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16411118 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16411118 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1431
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butylparaben
Physikalische Form Solid
CAS 94-26-8
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H14O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Butyl parahydroxybenzoate Butyl paraben Butyl 4-hydroxybenzoate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 2.0 mg/mL (10.30 mM)
SMILES O=C(OCCCC)C1=CC=C(O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98.88%
Güte Research