Learn More
Butyrophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Beschreibung
Butyrophenone is used as intermediates of Liquid Crystals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butyrophenon wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Licht schützen. Unter einer inerten Atmosphäre lagern.
Butyrophenon wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Licht schützen. Unter einer inerten Atmosphäre lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Butyrophenone |
Schmelzpunkt | 11°C to 13°C |
Dichte | 1.021 |
Siedepunkt | 222°C |
Flammpunkt | 88°C (190°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.5195 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 508305 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |