Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD123
IL-3Rα wird auf einer Untergruppe von dendritischen Zellen des peripheren Blutes, myeloischen Vorstufen, Basophilen, Mastzellen, Makrophagen und Megakaryozyten exprimiert. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD123 ist die 70 kDa IL-3Rezeptor-α-Kette (IL-3 Rα), die mit der 120-140 kDa β-Untereinheit (CD131/Common β-Kette/βc) den funktionalen IL-3 Rezeptorkomplex bildet.
Marke: BD 566133
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
BV480 Maus Anti-Human CD123 | |
Durchflusszytometrie | |
BV480. | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern |
100 Tests | |
Qualitätskontrolltests: Human | |
5 μl | |
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |