Learn More
BV6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483167
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483167 50 mg 50 Milligramm
16449677 5 mg 5 Milligramm
16447146 100 mg -
16407148 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483167 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16701
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BV6
CAS 1001600-56-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C70H96N10O8
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 58 mg/mL (48.11 mM)
SMILES O=C(NCCCCCCNC([C@@H](NC([C@H](CCC1)N1C([C@H](C2CCCCC2)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)[C@@H](NC([C@H](CCC5)N5C([C@H](C6CCCCC6)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Molekulargewicht (g/mol) 1205.57
Formelmasse 1205.57
Reinheit (%) 99.84%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death