Learn More
BX517, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16478527 5 mg
16445888 10 mg
16442037 50 mg
16413396 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16478527 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY138425mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BX517 is a potent and selective inhibitor of PDK1 with IC50 of 6 nM.
BX517 is a potent and selective inhibitor of PDK1 with IC50 of 6 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BX517
Physikalische Form Solid
CAS 850717-64-5
Farbe Deep Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14N4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 27 mg/mL (95.64 mM)
SMILES NC(NC1=CC=C(NC(/C2=C(C)\C3=CC=CN3)=O)C2=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 282.3
Formelmasse 282.3
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research