missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C. botulinum BoNT-B Light Chain Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
188.00 € - 379.00 €
Spezifikation
| Antigen | BoNT-B Light Chain |
|---|---|
| Klon | 579631 |
| Konzentration | LYOPH |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18782509
![]() |
R&D Systems
MAB5420-SP |
25 μg |
188.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18011512
![]() |
R&D Systems
MAB5420 |
100 μg |
379.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
BoNT-B Light Chain Monoclonal specifically detects BoNT-B Light Chain in C. botulinum samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
| BoNT-B Light Chain | |
| LYOPH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| C. botulinum | |
| P10844 | |
| 6030102 | |
| E. coli-derived recombinant Clostridium BoNT-B Light Chain Pro2-His428 Accession # P10844 | |
| Primary | |
| Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL. | |
| Detects C. botulinum BoNT-B Light Chain in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant Light Chains of BoNT-A, -C1, -D, -E, -F, or -G is observed. |
| 579631 | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| BoNTB Light Chain, DcD | |
| boNT/B | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts