Learn More
Cytiva C Chromatographiesäulen
C-Säulen sind kostengünstige modulare Säulen für die Zufuhr von Niederdruck oder Schwerkraft, die eine gleichmäßige Verteilung des Eluents auf das mittlere Bett ermöglichen, auch ohne Flussadapter.
Marke: Cytiva 19-5104-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.83400kg
Beschreibung
- Die Säulen sind in drei Durchmessern und verschiedenen Längenabmessungen erhältlich.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von losen Medien.
- Für jeden Säulendurchmesser sind Durchflussadapter erhältlich, die für jede Anwendung optimale Betthöhen ermöglichen, ebenso wie Thermostatmäntel für eine präzise Temperaturregelung.
- Die Verpackungsbehälter für jeden Säulendurchmesser optimieren die Verpackungsbedingungen.
- C-Säulen werden mit Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert.
Spezifikation
C Chromatographiesäulen | |
1000 mm | |
Borosilikatglas | |
Netzstütze aus Polyamid/Polypropylen | |
Niederdruck- oder Schwerkraft-Trennungen |
16 mm | |
Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert. | |
14 psi (1 bar) | |
Empty Chromatography Column |