Learn More
Ismatec™ C/L™ platingehärtete Silikonpumpenschläuche
Glatte Oberfläche und geringe Proteinbindung
301.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauch mit Mikrobohrung |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-zugelassen |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Platin-vernetztes Silikon |
Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12695700
|
Ismatec™
95590-26 |
0,89 mm | 11,8 ml/min |
301.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15192753
|
Ismatec™
95590-30 |
1,14 mm | 17,1 ml/min |
301.00 €
15 Meter |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
13405219
|
Ismatec™
95590-42 |
2,06 mm | 45 ml/min |
301.00 €
1 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- _X000D_
- Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten _X000D_
- Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten _X000D_
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität _X000D_
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung _X000D_
- Verwenden Sie platingehärtete Silikonschläuche für hochreine Anwendungen, bei denen das Ausgasen von Peroxidprodukten nicht zulässig ist _X000D_
Spezifikation
Schlauch mit Mikrobohrung | |
Ja | |
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung |
FDA-zugelassen | |
Platin-vernetztes Silikon | |
25,3 psi, 1,75 bar |