Learn More
c-Met inhibitor 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426906
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16426906
Marke: Medchem Express HY15735
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material c-Met inhibitor 1
Physikalische Form Solid
CAS 1357072-61-7
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14N8S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (55.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NN=C3SC4=CC5=CN(C)N=C5C=C4)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 362.41
Formelmasse 362.41
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.