Learn More
c-Met inhibitor 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489327
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16489327 5 mg -
16472857 50 mg -
16426906 100 mg 100 Milligramm
16406788 10 mg -
4 options
Artikelnummer. 16489327
Marke: Medchem Express HY15735
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
c-Met inhibitor 1 is an inhibitor of the c-Met receptor signaling pathway useful for the treatment of cancer including gastric, glioblastoma, and pancreatic cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material c-Met inhibitor 1
Physikalische Form Solid
CAS 1357072-61-7
Farbe Off-White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14N8S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (55.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NN=C3SC4=CC5=CN(C)N=C5C=C4)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 362.41
Formelmasse 362.41
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research