Learn More
Techsit™ C-Tech ESD Reinraum-Hochstuhl
Artikelnummer. 16533944
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Mit Laufrollen:
Ja
Nein
Mit Neigung:
Ja
Nein
Mit Armlehnen:
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mit Laufrollen Mit Neigung Mit Armlehnen Packungsgröße
16533944 Nein Ja Nein 1 Stück
16503944 Nein Nein Nein 1 Stück
16513944 Nein Ja Nein 1 Stück
16523944 Ja Nein Nein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16533944 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS8911ST
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antistatischer ESD Reinraum-Hochstuhl aus Kunstleder.
  • ESD-Hochstuhl aus Kunstleder mit verstellbarem Fußring
  • Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
  • Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
  • Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
  • 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
  • 150kg Tragfähigkeit - Geeignet für Reinraum-Klasse 7
  • BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Stuhl
Farbe ESD Schwarz
Verstellbar Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Ergonomisch
Ausführung ESD Vinyl
Rahmenmaterial Stahl
Art der Höhenverstellung Gasdruckfeder
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Sitzhöhe Höhe für Hochtisch
Polsterung ESD Vinyl
Gewährleistung 5 Jahre Garantie.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Radtyp Gleiter
Breite (metrisch) 490 mm
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Nein
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Ja
Mit Neigung Ja
Material Vinyl