Learn More
C12orf41 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558416
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15766291
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FSDDLDVVGD GMQCPPSPLL FDPSLTLEDH LVKEIAEDPV DILGQMQMAG DGCRSQGSRN SEKASAPLSQ SGLATANGKP EP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 76%.
C12orf41 Polyclonal antibody specifically detects C12orf41 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C12orf41
Polyclonal
Unconjugated
KANSL2
2310037I24Rik; B930009D17; C12orf41; Kansl2; KAT8 regulatory NSL complex subunit 2; non-specific lethal 2 homolog; NSL complex protein NSL2; NSL2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54934
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H9L4
KANSL2
Recombinant protein corresponding to Human C12orf41