Learn More
C14orf80 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558637
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15776511
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PAPHMEAEGP VDVRHVQWLM GKLRFRWRQL VSSQQEQCAL LSKIHLYTRG CHSDQSLSHL SVTEAEMLRD PEGGQQVSGA GAAQNLDLA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 69%, Rat - 62%.
C14orf80 may play a role in counteracting perturbation of actin filaments, such as after treatment with the actin depolymerizing microbial metabolite Chivosazole F.
Spezifikation
Spezifikation
C14orf80
Polyclonal
Unconjugated
TEDC1
C14orf80; chromosome 14 open reading frame 80; TEDC1; Tubulin epsilon and delta complex protein 1; uncharacterized protein C14orf80
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
283643
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86SX3
TEDC1
Recombinant protein corresponding to Human C14orf80