Learn More
C17orf58 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554672
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15762601
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FRVHMLALDS SSCNKPCPEF KPGSRYIVMG HIYHKRRQLP TALLQVLRGR LRPGDGLLRS SSSYVKRFNR KREGQIQGAI H Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 86%.
C17orf58 Polyclonal antibody specifically detects C17orf58 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C17orf58
Polyclonal
Unconjugated
C17orf58
C17orf58; chromosome 17 open reading frame 58; UPF0450 protein C17orf58
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
284018
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q2M2W7
C17orf58
Recombinant protein corresponding to Human C17orf58