Learn More
C17orf74 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554860
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15722791
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LPPPSLYLSP ELRCMPKRVE ARSELRLQSY GRHGSQSRLW GNVEAEQWAS SPPPPHRLPP NPSWVPVGHS PYPSVGWMLY DSWDQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 74%.
C17orf74 is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
C17orf74
Polyclonal
Unconjugated
SPEM2
C17orf74; chromosome 17 open reading frame 74; SPEM2; uncharacterized protein C17orf74; Uncharacterized protein SPEM2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
201243
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q0P670
SPEM2
Recombinant protein corresponding to Human C17orf74