Learn More
C17orf98 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562460
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15770252
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: AYLSECRLRL EKGFILDGVA VSTAARAYGR SRPKLWSAIP PYNAQQDYHA RSYFQSHVVP PLLRKTDQDH GGTGRDGWI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 72%.
C17orf98 Polyclonal antibody specifically detects C17orf98 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C17orf98
Polyclonal
Unconjugated
C17orf98
C17orf98; chromosome 17 open reading frame 98; uncharacterized protein C17orf98
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
388381
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A8MV24
C17orf98
Recombinant protein corresponding to Human C17orf98