Learn More
C19orf81 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563824
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15781592
  • 526.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RNRWLIAVTD FQTRSRLLRS GLSPRGLAHQ IVRHDDLLLG DYRLHLRRSL VRRRMLEALG AEPNEEA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 28%.
C19orf81 Polyclonal antibody specifically detects C19orf81 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C19orf81
Polyclonal
Unconjugated
C19orf81
C19orf81; chromosome 19 open reading frame 81; putative uncharacterized protein C19orf81
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
342918
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
C9J6K1
C19orf81
Recombinant protein corresponding to Human C19orf81