missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1D Rabbit anti-Human, Clone: 4, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
367.00 € - 552.00 €
Spezifikation
| Antigen | C1D |
|---|---|
| Klon | 4 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18235557
|
Novus Biologicals
NBP2-90103-50UL |
50 μg |
367.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18285157
|
Novus Biologicals
NBP2-90103-100UL |
100 μg |
552.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
C1D Monoclonal specifically detects C1D in Human samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
| C1D | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 10438 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| 4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| C1D DNA-binding protein, C1D nuclear receptor corepressor, C1D nuclear receptor co-repressor, hC1D, MGC12261, MGC14659, nuclear DNA-binding protein, nuclear nucleic acid-binding protein C1D, small unique nuclear receptor corepressor, small unique nuclear receptor co-repressor, SUN-CoR, SUNCORLRP1 | |
| Recombinant Human C1D protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts