Learn More
C1orf110 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555907
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15763821
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LYKHFDLERK NAKQAEARLD QRLQRLKVIC LYHVKLLTWE QRQLQKELQR LQQETMKKKF SSYLGNGFQK RPEDVLVFSP QGR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 69%, Rat - 71%.
C1orf110 Polyclonal antibody specifically detects C1orf110 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C1orf110
Polyclonal
Unconjugated
CCDC190
1700084C01Rik; C1orf110; Ccdc190; coiled-coil domain containing 190; coiled-coil domain-containing protein 190; coiled-coil domain-containing protein C1orf110 homolog; RGD1560672; RIKEN cDNA 1700084C01 gene; similar to novel protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
339512
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86UF4
CCDC190
Recombinant protein corresponding to Human C1orf110