Learn More
C2orf56 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 28025-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885955
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
C2orf56
Polyclonal
Unconjugated
NDUFAF7
C2orf56, NDUFAF7, PRO1853
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
298748, 55471, 73694
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5XI79, Q7L592, Q9CWG8
NDUFAF7
C2orf56 Fusion Protein Ag27590
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse