Learn More
C3orf30 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA564024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15741792
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QAERRTSGQI DGRLAMPSDQ RGSRQTDHRM AGQSERRASE QMDRRMSGEA ERRTSEQITH RLSKLSERRP SVQIDSGSSV PSDQSP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 40%, Rat - 42%.
C3orf30 is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
C3orf30
Polyclonal
Unconjugated
C3orf30
C3orf30; chromosome 3 open reading frame 30; Testis-specific conserved, cAMP-dependent type II PK-anchoring protein; Testis-specific expressed protein 55; TEX55; TSCPA; uncharacterized protein C3orf30
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
152405
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96M34
C3orf30
Recombinant protein corresponding to Human C3orf30